Principaux documents
R255874
2-BROMO-1,3-BIS-(3,5-DIMETHYL-PHENYL)-PROPANE-1,3-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H19BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.266
Numéro MDL:
Autres remarques