R246816
1-HEXADECYL-4-(3-OXO-1-(2-OXO-2-PH-ETHYL)-3-PHENYL-PROPYL)-PYRIDINIUM, IODIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C38H52INO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
681.748
Numéro MDL:
Autres remarques