Key Documents
R244295
2-(BENZOTHIAZOL-2-YLSULFANYL)-N-(3-NITRO-PHENYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11N3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.401
Numéro MDL:
Autres remarques