Principaux documents
R243884
3-(2-OXO-2-PIPERIDIN-1-YL-ETHYL)-BENZOTHIAZOL-3-IUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H17BrN2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.272
Numéro MDL:
Autres remarques