Principaux documents
R242179
N-BENZYL-2-(2-OXO-BENZOTHIAZOL-3-YL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.366
Numéro MDL:
Autres remarques