Principaux documents
R236004
TERT-BUTYL-(2-TERT-BUTYLIMINO-ETHYLIDENE)-AMINE
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H20N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.284
Numéro MDL:
37,90 $