Documents
R231436
(5-BROMO-2-HYDROXY-PHENYL)-(4-METHYL-PIPERAZIN-1-YL)-METHANONE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H16BrClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.631
Numéro MDL:
Autres remarques