Principaux documents
R231037
3,5-DICHLORO-N-(2-CHLORO-4-NITRO-PHENYL)-2-METHYLSULFANYL-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H9Cl3N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
391.662
Numéro MDL:
Autres remarques