Principaux documents
R229369
1,4,5,6-TETRAHYDRO-CYCLOPENTAPYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID BENZYLIDENE-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H14N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.294
Numéro MDL:
Autres remarques