Principaux documents
R227951
4,5-DIMETHYL-CYCLOHEXA-1,4-DIENE-1,2-DICARBOXYLIC ACID DIMETHYL ESTER
AldrichCPR
R227951-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R227951-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H16O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.259
Numéro MDL:
37,90 $