Principaux documents
R226742
1-(3,5-DIMETHOXY-PHENYL)-PROPAN-2-ONE
AldrichCPR
R226742-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R226742-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.232
Numéro MDL:
37,90 $