Principaux documents
R218758
3-ALPHA-ACETOXY-11-ALPHA,12-ALPHA-EPOXY-5-BETA-CHOLAN-24-OIC ACID METHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H42O5
Poids moléculaire :
446.633
Numéro MDL:
Autres remarques