Principaux documents
R215244
17-ALPHA-PREGN-5-EN-20-YNE-3-BETA,17-BETA-DIYL 3-ACETATE 17-BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H36O4
Poids moléculaire :
460.619
Numéro MDL:
Autres remarques