Principaux documents
R207446
CHOLEST-5-EN-3-BETA-YL BUTANOATE
AldrichCPR
1MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C31H52O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
456.759
Numéro MDL:
146,00 $