Principaux documents
R205265
LUP-20(29)-EN-3-ONE
AldrichCPR
1MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C30H48O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.716
Numéro MDL:
146,00 $