Documents
R197610
16-ALPHA,17-ALPHA-EPOXY-3-BETA-HYDROXY-16-BETA-METHYL-5-ALPHA-PREGNAN-20-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H34O3
Poids moléculaire :
346.514
Numéro MDL:
Autres remarques