Principaux documents
R197343
3,3:20,20-BIS(ETHYLENEDIOXY)-9-ALPHA-BROMO-5-ALPHA-PREGNAN-11-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H37BrO5
Poids moléculaire :
497.475
Numéro MDL:
Autres remarques