Principaux documents
R190489
17-IODOANDROSTA-5,16-DIEN-3-BETA-OL
AldrichCPR
1MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C19H27IO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.331
Numéro MDL:
37,90 $