Principaux documents
R173622
ETHYL 2-[({[1-(ACETYLAMINO)-2,2,2-TRICHLOROETHYL]AMINO}CARBOTHIOYL)AMINO]-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H20Cl3N3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
472.843
Numéro MDL:
Autres remarques