Principaux documents
R169854
(2-(PROPANE-2-SULFONYL)-ACETYLAMINO)-ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H13NO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.249
Numéro MDL:
Autres remarques