Principaux documents
R168408
3-METHYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(4-IODO-PHENYLAMINO)-ETHYL)-BUTYRAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H16Cl3IN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
449.549
Numéro MDL:
Autres remarques