MilliporeSigma
Passer à
R166340
4,5-DICHLORO-BENZENE-1,2-DIOL
AldrichCPR
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
155,00 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H4Cl2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.004
MDL number:
155,00 $