Key Documents
R163953
ACETIC ACID 4-ACETOXY-9,10-DIOXO-9,10-DIHYDRO-ANTHRACEN-1-YL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.293
Numéro MDL:
Autres remarques