Principaux documents
R163082
2-(2-CHLORO-PHENYL)-1-PHENYL-ETHANONE
AldrichCPR
R163082-5MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R163082-5MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H11ClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.696
Numéro MDL:
37,90 $