Principaux documents
R162779
4-METHYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(3-(3-CHLORO-PHENYL)-THIOUREIDO)-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15Cl4N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
451.205
Numéro MDL:
Autres remarques