Key Documents
R162353
N-BENZO(1,3)DIOXOL-5-YLMETHYL-N-(2,2-DIETHOXY-ETHYL)-4-METHYL-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H27NO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
421.516
Numéro MDL:
Autres remarques