Principaux documents
R161780
1,4-DIHYDRO-PYRIDAZINO(1,2-B)PHTHALAZINE-6,11-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.226
Numéro MDL:
Autres remarques