Principaux documents
R161527
DIISOPROPYL-DITHIOCARBAMIC ACID DIBENZOTHIOPHEN-4-YL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H21NS3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.578
Numéro MDL:
Autres remarques