Key Documents
R160628
2-CHLORO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(3-(2-METHOXY-PHENYL)-THIOUREIDO)-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15Cl4N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
467.204
Numéro MDL:
Autres remarques