Documents
R157112
HEXANOIC ACID (2,2,2-TRICHLORO-1-(3-PHENYL-THIOUREIDO)-ETHYL)-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H20Cl3N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.769
Numéro MDL:
Autres remarques