R155632
2-METHOXY-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(3-O-TOLYL-THIOUREIDO)-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18Cl3N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.786
Numéro MDL:
Autres remarques