R153222
NAPHTHALENE-CARBOXYLIC ACID (2,2,2-TRICHLORO-1-(3-(2-I-PH)-THIOUREIDO)-ET)-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H15Cl3IN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
578.689
Numéro MDL:
Autres remarques