Principaux documents
R151831
5,11-DIHYDRO-6H-BENZO(A)CARBAZOLE
AldrichCPR
R151831-25MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R151831-25MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.289
Numéro MDL:
261,00 $