Principaux documents
R149993
N(1),N(5)-BIS(((4-METHYLPHENYL)SULFONYL)METHYL)PENTANEDIAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H26N2O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
466.579
Numéro MDL:
Autres remarques