Principaux documents
R149675
N'-[(E)-(4-TERT-BUTYLPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-ETHYL-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C24H29N5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
451.595
Numéro MDL:
37,90 $