Documents
R149640
N'-[(E)-(2,3-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-ETHYL-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H25N5O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
455.54
Numéro MDL:
Autres remarques