Principaux documents
R147249
4-(((3-MERCAPTO-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL)IMINO)METHYL)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H12N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.364
Numéro MDL:
Autres remarques