Principaux documents
R145424
4-((5-BROMO-2-FLUOROBENZYLIDENE)AMINO)-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H10BrFN4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
377.24
Numéro MDL:
Autres remarques