Principaux documents
R144797
2-BUTYL-1-CHLORO-3-METHYLPYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16ClN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.79
Numéro MDL:
Autres remarques