Principaux documents
R144703
1-(CYCLOHEXYLAMINO)-3-PROPYLPYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H24N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.452
Numéro MDL:
Autres remarques