Principaux documents
R144657
3-[(5E)-5-(3,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)-6-OXO-5,6-DIHYDRO[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-2-YL]-2-NAPHTHYL ACETATE COMPOUND WITH (METHYLSULFINYL)METHANE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H25N3O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
551.645
Numéro MDL:
Autres remarques