Documents
R143596
DIISOPROPYL 2,6-DIMETHYL-4-[3-(4-NITROPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]-1,4-DIHYDRO-3,5-PYRIDINEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H32N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
544.613
Numéro MDL:
Autres remarques