Principaux documents
R142794
4-((4-ISOPROPYLBENZYLIDENE)AMINO)-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H20N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.461
Numéro MDL:
Autres remarques