Principaux documents
R140546
BENZYL ((3-ME-7-OCTYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL)THIO)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H30N4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
458.584
Numéro MDL:
Autres remarques