Principaux documents
R139300
5-BROMO-2-METHOXYBENZALDEHYDE (7-ETHYL-3-METHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H17BrN6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
421.256
Numéro MDL:
Autres remarques