Principaux documents
R138010
BENZYL ((7-ALLYL-3-ME-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL)THIO)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18N4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.433
Numéro MDL:
Autres remarques