Principaux documents
R135399
4-BUTOXY-N-(2-OXO-2-(2-((4-OXO-4H-CHROMEN-3-YL)METHYLENE)HYDRAZINO)ET)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H23N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
421.457
Numéro MDL:
Autres remarques