Principaux documents
R134619
N-(2-(2-(4-ETHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-2-OXOETHYL)-1-NAPHTHAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H21N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
375.431
Numéro MDL:
Autres remarques