Principaux documents
R132977
4-BUTOXY-N-[2-((2E)-2-{[3-(4-METHOXYPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}HYDRAZINO)-2-OXOETHYL]BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H31N5O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
525.613
Numéro MDL:
Autres remarques