Principaux documents
R130591
3-FLUORO-N-(2-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H9F4NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.228
Numéro MDL:
Autres remarques